詳細
SiO2は、優れた熱機械的特性を持つ基板材料として以下のさまざまな用途に主に使用されます:蒸着、気相堆積、原子間力顕微鏡プローブ(AFM)、スピンコーティング、および電子系機器。
アプリケーション
- 慢性疾患および治癒過程のモニタリング用の、熱成長二酸化ケイ素で保護された生体吸収性圧力センサー:医学的診断およびモニタリングにおける可能性に重点をおいて、二酸化ケイ素を用いた生体吸収性圧力センサーの開発について論じています(J Shin et al., 2019, Nature)。
- 二酸化ケイ素および金における溶媒支援脂質二重層形成:この研究では、バイオセンサーやその他のバイオテクノロジー用途の開発に有用な脂質二分子膜と二酸化ケイ素表面との間の相互作用を検討しています(SR Tabaei et al., 2014, ACS Publications)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
85356-500G-BULK:
85356-100G:4548174002346
85356-500G:
85356-100G-BULK:
85356-VAR:
85356-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Exciton diffusion measurements in poly (3-hexylthiophene).
Advanced Materials, 20(18), 3516-3520 (2008)
Growth model of bamboo-shaped carbon nanotubes by thermal chemical vapor deposition.
Applied Physics Letters, 77(21), 3397-3399 (2000)
Measurement of the adhesion force between carbon nanotubes and a silicon dioxide substrate.
Nano Letters, 6(5), 953-957 (2006)
Oxygen-aided synthesis of polycrystalline graphene on silicon dioxide substrates.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17548-17551 (2011)
The effect of calcination temperature on the surface microstructure and photocatalytic activity of TiO2 thin films prepared by liquid phase deposition.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13871-13879 (2003)