Merck
466336
Sigma-Aldrich
ヨウ化ストロンチウム
anhydrous, ≥99.99% trace metals basis
別名:
Hydriodic acid strontium salt (2:1), Strontium diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrI2
CAS番号:
分子量:
341.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
solid
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1773 °C/1 atm (lit.)
mp
515 °C (lit.)
密度
4.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Sr]I
InChI
1S/2HI.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
KRIJWFBRWPCESA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化ストロンチウムは、密度が比較的高く、光学的透明性があり、シンチレーション光収量が高いイオン性潮解性化合物です。ペロブスカイト太陽電池やガンマ線検出器の分野で広く使用されています。
アプリケーション
ヨウ化ストロンチウムは、メチルアンモニウムヨウ化鉛ペロブスカイト膜のドーパントとして使用できます。Sr2+を添加すると、太陽電池の電荷キャリア収集効率が向上し、曲線因子が非常に高くなります。
優れたX線およびガンマ線検出特性を備えた高光収率シンチレーターを調製するための前駆体として使用できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
466336-10G:4548173994291
466336-2G-PW:
466336-2G:4548173994307
466336-BULK:
466336-10G-PW:
466336-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Strontium insertion in methylammonium lead iodide: long charge carrier lifetime and high fill-factor solar cells
Daniel Perez-del-Rey, et al.
Advanced Materials, 28, 9839-9845 (2016)
Growth and characterization of potassium strontium iodide: A new high light yield scintillator with 2.4% energy resolution
L. Stand, et al.},
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 780, 40-44 (2015)