Merck
223808
Sigma-Aldrich
ヨウ化バリウム 二水和物
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Bal2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
427.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥95%
フォーム:
powder and chunks
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder and chunks
密度
5.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].[H]O[H].I[Ba]I
InChI
1S/Ba.2HI.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
LRUCFPBOVNFNMO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223808-50G:4548173118536
223808-10G:4548173118529
223808-BULK:
223808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)