Merck
172405
Sigma-Aldrich
テトラエチレングリコールジメチルエーテル
≥99%, cross-linking reagent click chemistry
別名:
2,5,8,11,14-ペンタオキサペンタデカン, ジメチルテトラグリコール, ジメトキシテトラエチレングリコール, テトラグライム, ビス[2-(2-メトキシエトキシ)エチル]エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)4CH3
CAS番号:
分子量:
222.28
Beilstein:
1760005
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
テトラエチレングリコールジメチルエーテル, ≥99%
蒸気密度
7.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
510 °F
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
不純物
≤1.0% Water (Karl Fischer)
≤50 ppm Trace peroxide (as H2O2)
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
275-276 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラエチレングリコールジメチルエステルまたはテトラグライムは膜形成能を持つ無色の非プロトン性有機溶媒です。
アプリケーション
テトラグライムコーティングはグルコースセンサー、たとえばRFによるナフィオンなど、表面に「ファウリングのない」、連結を増強した生物模倣分子に用いられました。テトラグライムは細胞接着促進において選択的タンパク質吸着を助けます。その他の一般的用法としてリチウムイオン電池の電解液があります。
法的情報
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
276.8 °F - closed cup
引火点(℃)
136 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
172405-H:
172405-BULK:
172405-5G:
172405-VAR:
172405-250G:
172405-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yongguang Zhang et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 137-137 (2014-03-25)
A novel sulfur/graphene nanosheet (S/GNS) composite was prepared via a simple ball milling of sulfur with commercial multi-layer graphene nanosheet, followed by a heat treatment. High-resolution transmission and scanning electronic microscopy observations showed the formation of irregularly interlaced nanosheet-like structure
M Shen et al.
Journal of biomaterials science. Polymer edition, 12(9), 961-978 (2002-01-15)
Monocytes and macrophages play important roles in host responses to implanted biomedical devices. Monocyte and macrophage interactions with biomaterial surfaces are thought to be mediated by adsorbed adhesive proteins such as fibrinogen and fibronectin. Non-fouling surfaces that minimize protein adsorption
Jiri Pinkas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 15(3), 257-264 (2007-05-18)
Amorphous nanoscopic iron(III) oxide with interesting magnetic properties was prepared by sonolysis of Fe(acac)(3) under Ar in tetraglyme with a small amount of added water. The organics content and the surface area of the Fe(2)O(3) nanoparticles can be controlled with
Luisa Mayorga Szott et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 96(1), 150-161 (2010-11-26)
Nonspecific protein adsorption, particularly fibrinogen (Fg), is thought to be an initiating step in the foreign body response (FBR) to biomaterials by promoting phagocyte attachment. In previous studies, we therefore prepared radiofrequency glow discharge (ethylene oxide)-like tetraglyme (CH(3)O(CH(2)CH(2)O)(4)CH(3)) coatings adsorbing
Min Zhang et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 89(3), 791-803 (2008-05-23)
Previous studies have showed that radio-frequency plasma deposited tetraglyme coatings greatly reduced fibrinogen adsorption (Gamma(Fg)) from highly diluted plasmas (0.1 and 1%) and subsequent platelet adhesion under static conditions. In this study, the protein resistant properties of tetraglyme were re-examined
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。