Merck
544094
Sigma-Aldrich
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミド リチウム塩
99.95% trace metals basis
別名:
ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミン リチウム塩, ビストリフルオロメタンスルホンイミド酸リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3SO2NLiSO2CF3
CAS番号:
分子量:
287.09
Beilstein:
6625414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99.95% trace metals basis
mp
234-238 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI Key
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミドリチウム塩は、合成試薬です。
LiTFSIは、高いイオン伝導性と電気化学的安定性を示します。エネルギー貯蔵装置の電解質添加剤として使用されます。
アプリケーション
ビス(トリフルオロメタン)スルホンイミドリチウム塩は、以下の研究で使用される場合があります:
  • 溶液キャスティング法を用いたゲルポリマー電解質(GPE)の調製におけるイオン性液体として。
  • リチウムイオン電池用として、200°Cを超える熱安定性と非常に高い転移数を有する、独自の不燃性電解質を構成するため。
  • Li-O2電池用の電解質として。
  • リチウム電池用の固体ポリマー電解質を構成するため。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
544094-5G:
544094-25G:
544094-BULK:
544094-VAR:
544094-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nurul Nadiah Sa'adun et al.
TheScientificWorldJournal, 2014, 254215-254215 (2014-11-29)
Gel polymer electrolytes (GPEs) are developed using poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) [P(VP-co-VAc)] as the host polymer, lithium bis(trifluoromethane) sulfonimide [LiTFSI] as the lithium salt and ionic liquid, and 1-ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl) imide [EMImTFSI] by using solution casting technique. The effect of ionic liquid
Efficiency improvement using bis (trifluoromethane) sulfonamide lithium salt as a chemical additive in porphyrin based organic solar cells
Arrechea S, et al.
Nanoscale, 8(41), 17953-17962 (2016)
Dominica H C Wong et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(9), 3327-3331 (2014-02-12)
The flammability of conventional alkyl carbonate electrolytes hinders the integration of large-scale lithium-ion batteries in transportation and grid storage applications. In this study, we have prepared a unique nonflammable electrolyte composed of low molecular weight perfluoropolyethers and bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt.
Mario Marinaro et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 4, 665-670 (2013-11-10)
Aprotic rechargeable Li-O2 batteries are currently receiving considerable interest because they can possibly offer significantly higher energy densities than conventional Li-ion batteries. The electrochemical behavior of Li-O2 batteries containing bis(trifluoromethane)sulfonimide lithium salt (LiTFSI)/tetraglyme electrolyte were investigated by galvanostatic cycling and
Hangchao Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 32(37), e2001259-e2001259 (2020-08-01)
Lithium-metal batteries (LMBs) with high energy densities are highly desirable for energy storage, but generally suffer from dendrite growth and side reactions in liquid electrolytes; thus the need for solid electrolytes with high mechanical strength, ionic conductivity, and compatible interface
資料
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.
イオン液体は、室温付近の温度で液体の有機塩類であり、揮発性が非常に低いこととさまざまな化合物に対する溶解性の高さによって、エネルギー用途や産業プロセス向けの「グリーン」溶媒として有用です。
シグマアルドリッチでは、MUアイオニックソリューションズ(MUIS、旧宇部興産)製のリチウムイオン電池用高純度電解液、溶媒、添加剤を販売しています。
メルクのSpiro-MeOTAD製品「SHT-263 Solarpur®」は、世界中で広く使用されているペロブスカイト太陽電池用正孔輸送材料です。
関連コンテンツ
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。