Merck
259527
Sigma-Aldrich
1,2-ジメトキシエタン
anhydrous, 99.5%, inhibitor-free
別名:
DME, モノ-グリム, エチレングリコールジメチルエーテル, ジメチルグリコール, モノグリム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1209237
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.5%
bp:
85 °C (lit.)
蒸気圧:
48 mmHg ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.1 (20 °C, vs air)
蒸気圧
48 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
396 °F
expl. lim.
10.4 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,2-ジメトキシエタンは、以下のプロセスにおいて溶媒として使用できます:
  • 直接の脱水環化によるアミノアルコールからの環状アミンの合成。
  • ヘキサメチルジシラジドカリウムまたはナトリウムの存在下、1-フェニル-1H-テトラゾール-5-イルスルホンおよびアルデヒドからの、トランス-1,2-二置換アルケンの立体選択的合成
  • 還元カップリングによる、2-アダマンタノンからのアダマンチリデンアダマンタンの合成。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
259527-100ML:
259527-1L:
259527-2L:
259527-18L-P1:
259527-BULK:
259527-PZ:
259527-12X100ML:
259527-8L:
259527-900ML:
259527-18L:
259527-20L:
259527-250ML:
259527-10L:
259527-VAR:
259527-4X2L:
259527-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Algal oil extraction from wet biomass of Botryococcus braunii by 1, 2-dimethoxyethane.
Liu CZ, et al.
Applied Energy, 102, 971-974 (2013)
One-Pot Preparation of Cyclic Amines from Amino Alcohols
Xu F and Simmons B
Organic Syntheses, 90, 251-251 (2013)
A stereoselective synthesis of trans-1, 2-disubstituted alkenes based on the condensation of aldehydes with metallated 1-phenyl-1H-tetrazol-5-yl sulfones
Blakemore PR, et al
Synlett, 1998(01), 26-28 (1998)
Reductive Coupling of Carbonyls to Alkenes: Adamantylideneadamantane
Fleming MP & McMurry JE
Organic Syntheses, 60, 113-113 (1981)
NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities.
Hugo E. Gottlieb et al.
The Journal of organic chemistry, 62(21), 7512-7515 (2001-10-24)
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.