アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
ClC1=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI Key
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
関連するカテゴリー
詳細
テトラクロロ-1,4-ベンゾキノン(TCBQ)は、4つの塩化物基を有するキノン化合物です。キノン基(ベンゾキノン)の触媒活性は、電気陰性度の高い塩化物基により制御することができます。
アプリケーション
TCBQは、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)を酸化するためのグラファイト電極上に、多層カーボンナノチューブ(MWCNT)を有するナノコンポジットを形成することができます。また、本化合物は疑似容量を提供することができ、スーパーキャパシターの開発のための電極材料として使用することもできます。本化合物は、有機カソードとして使用しリチウムイオン電池を製造するためのレドックスメディエーターとして機能することができます。
スチルベン誘導体およびα,β-不飽和カルボニル化合物と光誘起付加環化反応します。蛍光消光剤。
酸化的環化によるジベンゾフラン類の合成。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232017-VAR:
232017-25G:
232017-BULK:
232017-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of a polyacrylonitrile/tetrachloro-1, 4-benzoquinone gel polymer electrolyte for high-performance Li-air batteries.
Bok K, et al.
Journal of Membrane Science (2018)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 571-571 (1994)
Tetsuya Takeya et al.
Organic letters, 9(15), 2807-2810 (2007-06-22)
A novel oxidative cyclization of quinone-arenols 5 leading to products 6 with a dibenzofuran-1,4-dione structure, which forms the core of several natural products, has been developed and applied to the synthesis of violet-quinone (4).
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 335, 515-515 (1993)
A benzoquinone-based cathode for Li-organic batteries.
Wei W, et al.
Materials Letters, 213(41), 126-130 (2018)