安全性情報
8.02361
Sigma-Aldrich
p-Chloranil
for synthesis
別名:
p-Chloranil, Tetrachloro-p-benzoquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6Cl4O2
CAS番号:
分子量:
245.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-274-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 71 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
自己発火温度
>400 °C
有効性
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
290-293 °C (sublimed)
溶解性
practically insoluble 0.25 g/L
かさ密度
800 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6Cl4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI Key
UGNWTBMOAKPKBL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2