Merck
390836
Sigma-Aldrich
2,4-ジメチルピロール
97%
別名:
2,4-Dimethyl-3H-pyrrole, 2,4-ジメチル-1-ピロール, 2,4-ジメチル-1H-ピロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9N
CAS番号:
分子量:
95.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
密度
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c[nH]c(C)c1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
InChI Key
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4-ジメチルピロールは置換ピロールです。その合成には、出発材料としてアセト酢酸エチルを用いるという報告がなされています。その塩基性はUVスペクトル・データから評価されています。照射によるその光分解でH2, CH4, C2H6およびポリマーが生成されることが報告されています。
アプリケーション
2,4-ジメチルピロールは、
  • 2,5-ビス(2′,4′-ジメチル-5′-ピリル)p-ベンゾキノン
  • ボロン・ジピロメテン(BODIPY)染料
  • 2,4-ジメチル-6-メトキシプロジギオセンの合成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
390836-VAR:
390836-5G:
390836-1G:
390836-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermal decomposition and ring expansion in 2, 4-dimethylpyrrole. Single pulse shock tube and modeling studies.
Lifshitz A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(24), 4851-4861 (2003)
Photolysis of 2, 5-and 2, 4-dimethylpyrrole vapors at room temperature.
Wu EC and Heicklen J.
Canadian Journal of Chemistry, 50(11), 1678-1689 (1972)
Addition of pyrroles to 1, 4-benzoquinone.
Bullock, E.
Canadian Journal of Chemistry, 36(12), 1744-1744 (1958)
Lavinia A Trifoi et al.
Frontiers in chemistry, 8, 470-470 (2020-06-26)
Molecules that respond to input stimulations to produce detectable outputs can be exploited to mimic Boolean logic operators and reproduce basic arithmetic functions. We have designed a two-state fluorescent probe with tunable emission wavelength for the construction of a molecular
Prodigiosene [5-(2-pyrryl)-2, 21-dipyrrylmethene] and some substituted prodigiosenes.
Hearn WR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 35(1), 8376-8382 (1970)