Merck
793728
Sigma-Aldrich
1,3,5,7-テトラメチル-8-フェニル-4,4-ジフルオロボラジアザインダセン
97%
別名:
BODIPY色素, ジフルオロ{2-[(3,5-ジメチル-2H-ピロール-2-イリデン-N)フェニルメチル]-3,5-ジメチル-1H-ピロラト-N}ホウ素, ボロンジピロロメタンフルオロフォア
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19BF2N2
CAS番号:
分子量:
324.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
174-179 °C
蛍光検出
λex 326 nm; λem 515 nm
SMILES記法
FB(F)N1C(/C(C2=CC=CC=C2)=C3N=C(C)C=C\3C)=C(C)C=C1C
InChI
1S/C19H19BF2N2/c1-12-10-14(3)23-18(12)17(16-8-6-5-7-9-16)19-13(2)11-15(4)24(19)20(21)22/h5-11H,1-4H3/b18-17-
InChI Key
CMLQGCANJGWRFY-ZCXUNETKSA-N
詳細
1,3,5,7-テトラメチル-8-フェニル-4,4-ジフルオロボラジアザインダセン(BODIPY)は、フォトニック特性により、吸収係数と量子収率の高いジフルオロボラジアザ-s-インダセン誘導体です。蛍光プローブの形成を促進する受容体分子として使用されます。
アプリケーション
BODIPYは、細胞性チオールの蛍光イメージング用のチオール系プローブに対する電子供与体として使用できます。また、有機発光ダイオード(OLED)の製造における修飾色素として使用される場合もあります。
BODIPY色素レーザーは、タンパク質、ヌクレオチド、オリゴヌクレオチド、およびデキストランの蛍光複合体の生成、および蛍光性の酵素基質、脂肪酸、リン脂質、リポ多糖、受容体リガンド、およびポリスチレンミクロスフェアの調製のために使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
793728-250MG:
793728-VAR:
793728-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ultrafast charge transfer in amino-substituted boron dipyrromethene dyes and its inhibition by cation complexation: a new design concept for highly sensitive fluorescent probes
Kollmannsberger M, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(50), 10211-10220 (1998)
Xiaotong Su et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 9(12) (2019-12-15)
Neudesin neurotrophic factor (NENF) is a secreted protein that is essential in multiple biological processes, including neural functions, adipogenesis, and tumorigenesis. In our previous study, NENF was significantly inhibited in the bovine adipocytes-myoblasts co-culture system. However, studies on NENF regulation
A tetraphenylethene-decorated BODIPY monomer/dimer with intense fluorescence in various matrices
Li Z, et al.
New. J. Chem., 37(11), 3755-3761 (2013)
Electrogenerated Chemiluminescence and Proton-Dependent Switching of Fluorescence: Functionalized Difluoroboradiaza-s-indacenes
Kollmannsberger M, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 36(12), 1333-1335 (1997)
Styryl-BODIPY based red-emitting fluorescent OFF-ON molecular probe for specific detection of cysteine
Shao J, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 26(6), 3012-3017 (2011)