Merck
19123
Sigma-Aldrich
ナイルレッド
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
別名:
ナイルブルーA オキサゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18N2O2
CAS番号:
分子量:
318.37
Beilstein:
279110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
203-205 °C (lit.)
205-215 °C
λmax
553 nm
蛍光検出
λex 530 nm; λem 635 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=O)c4ccccc34
InChI
1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナイルレッドは、非荷電の疎水性分子である、ベンゾフェノキサゾン色素です。細胞内脂質およびタンパク質の疎水性ドメインの蛍光プローブとして機能します。この色素は、すべての有機溶媒中で蛍光性です。蛍光色の幅は、ゴールデンイエローからディープレッドです。
アプリケーション
ナイルレッドは、細胞脂質液滴および中性脂質を染色するために使用されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
19123-1ML:
19123-10MG:
19123-VAR:
19123-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Resveratrol suppresses T0901317-induced hepatic fat accumulation in mice
Gao M and Liu D
The AAPS Journal, 15, 744-752 (2013)
Nile red as a polarity-sensitive fluorescent probe of hydrophobic protein surfaces
Sackett D L and Wolff J
Analytical Biochemistry, 167(2), 228-234 (1987)
Development of an in vitro human liver system for interrogating nonalcoholic steatohepatitis
Feaver RE, et al.
JCI insight, 1(20) (2016)
Three-dimensional label-free imaging and quantification of lipid droplets in live hepatocytes
Kim K, et al.
Scientific Reports, 6, 36815-36815 (2016)
Biosynthesis of high yield fatty acids from Chlorella vulgaris NIES-227 under nitrogen starvation stress during heterotrophic cultivation
Shen XF, et al.
Water Research, 81(3), 294-300 (2015)
資料
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.