Merck
46950
Sigma-Aldrich
フルオロセイン 5(6)-イソチオシアナート
BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
別名:
FITC, フルオレセインイソチオシアネート, フルオロセインイソチオシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H11NO5S
CAS番号:
分子量:
389.38
Beilstein:
1407295
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90% (HPLC)
蛍光検出
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI Key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルオレセイン5(6)-イソチオシアナート(別名FITC)は弱酸性のヒドロキシキサンテンで、全体のサイズが小さく、ペンダントフェニル環にカルボン酸とイソチオシアナートの置換基があります。この色素には、中サイズの非平面芳香族系が含まれています。 イソチオシアナート基は、蛍光標識として結合する生体分子の求核置換基(アミノ、ヒドロキシル、チオールなど)と反応します。 同一溶媒でのこの色素の最大発光波長は、519 nmです。
アプリケーション
フルオレセイン5(6)-イソチオシアナート(FITC)標識分子は、非顕微鏡的免疫アッセイや生理学的追跡実験に使用されます。FITCは、タンパク質や核、素粒子染色のためのフローサイトメトリー実験で広く使用されます。 白血球(WBC)をFITCでマーキングし、最後に測定する化学誘引物質に対する白血球の反応を調べます。
タンパク質の蛍光標識(例、免疫蛍光法)。ゲルクロマトグラフィ-でのHタンパク質標識に使用します。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Eddie A James et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(7), 1712-1722 (2014-03-26)
Rheumatoid arthritis (RA) is thought to be a T cell-mediated disease, based on its strong association with HLA class II alleles, clinical responsiveness to T cell-directed therapies, and the presence of CD4+ T cells in rheumatoid joints. The presence of
Wenhuo Hu et al.
Blood, 125(14), 2206-2216 (2015-01-31)
Hematopoietic stem cells (HSCs) possess the ability to generate all hematopoietic cell types and to self-renew over long periods, but the mechanisms that regulate their unique properties are incompletely understood. Herein, we show that homozygous deletion of the miR-29a/b-1 bicistron
Marina Vivarelli et al.
Kidney international, 87(3), 602-609 (2015-01-08)
Alloimmune antenatal membranous nephropathy (MN) during pregnancy results from antibodies produced by a neutral endopeptidase (NEP)-deficient mother. Here we report two recent cases that provide clues to the severity of renal disease. Mothers of the two children had circulating antibodies
Benoit Malleret et al.
Blood, 125(8), 1314-1324 (2014-11-22)
Plasmodium vivax merozoites only invade reticulocytes, a minor though heterogeneous population of red blood cell precursors that can be graded by levels of transferrin receptor (CD71) expression. The development of a protocol that allows sorting reticulocytes into defined developmental stages
Luisa M Villar et al.
Annals of neurology, 76(2), 231-240 (2014-06-10)
To identify a biomarker distinguishing patients who, despite a primary progressive multiple sclerosis (PPMS) clinical course, may nonetheless benefit from immune therapy. The presence or absence of both immunoglobulin (Ig) G and IgM oligoclonal bands (OCB) was blindly examined in