Merck
46940
Sigma-Aldrich
6-[フルオレセイン-5(6)-カルボキサミド]ヘキサン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)
別名:
フルオレセイン-5(6)-カルボキサミドカプロン酸 N-スクシンイミジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H26N2O10
CAS番号:
分子量:
586.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥75% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMF: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2)
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.Oc7ccc8c(Oc9cc(O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)NCCCCCC(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C31H26N2O10/c34-18-6-9-22-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-23(25)31(22)21-8-5-17(14-20(21)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37;34-18-6-9-21-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-22(25)31(21)23-14-17(5-8-20(23)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37/h2*5-10,14-16,34-35H,1-4,11-13H2,(H,32,39)
InChI Key
WAGYELYAQOYZFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-[フルオレセイン-5(6)-カルボキサミド]ヘキサン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(FNHS)は、フルオレセインとも呼ばれる蛍光標識です。FNHSの最大励起波長は490 nmで、最大発光波長は514 nmです。 6-[フルオレセイン-5(6)-カルボキサミド]ヘキサン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(FNHS)は、一級アミンと共有結合します。
アプリケーション
6-[フルオレセイン-5(6)-カルボキサミド]ヘキサン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(FHS)は、蛍光物質6-[フルオレセイン-5(6)-カルボキサミド]ヘキサン酸を分子に結合させるための試薬として使用されています。6-[フルオレセイン-5(6)-カルボキサミド]ヘキサン酸は、クエンチング実験などの用途で分析できるタンパク質のフルオレセイン系蛍光標識として使用されています。
フルオレセイン標識化試薬です。スペ-サ-により、反応基が生体高分子上の求核基に近づきやすくなっています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Theresa R Bomfim et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 505(1), 105-111 (2010-10-05)
2,4-Dinitrophenol (DNP) increases the affinity of myosin for actin and accelerates its Mg(2+)ATPase activity, suggesting that it acts on a region of the myosin head that transmits conformational changes to actin- and ATP-binding sites. The binding site/s for DNP are
A M Vaz et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 114, 11-19 (2013-10-29)
In this work, we present a suitable methodology to produce magnetically recoverable bioreactors based on enzymes, which are covalently attached on the surface of iron oxide@silica nanoparticles. In order to produce this system, iron oxide clusters with a mean diameter
Avidin binding of carboxyl-substituted biotin and analogues.
K Hofmann et al.
Biochemistry, 21(5), 978-984 (1982-03-02)
A G Johansson et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 24(1), 169-175 (1996-07-01)
Immune complexes were formed between dinitrophenylated human serum albumin (DNP-HSA) and polyclonal rabbit immunoglobulin G (IgG) anti-DNP antibodies at antibody excess. The antigen was labelled with isotope (125I-tyramine-cellobiose) or fluorochrome, (6-[fluorescein-5-(and-6)-carboxamido] hexanoic-acid, succinimidyl ester). The radiolabelled antigen, native or antibody
R Bertrand et al.
Biochemistry, 34(29), 9500-9507 (1995-07-25)
We describe, for the first time, the reaction of skeletal myosin subfragment 1 (S-1) with the succinimido ester of 6-[fluorescein-5(and 6)-carboxamido]hexanoic acid (FHS), which takes place at pH 7.0, 20 degrees C, within a 15 min period, in the presence