アッセイ
≥90% (HPCE)
フォーム
solid
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)CCCCCNC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C27H23NO8/c29-16-6-9-20-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-21(23)27(20)19-8-5-15(12-18(19)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32;29-16-6-9-19-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-20(23)27(19)21-12-15(5-8-18(21)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32/h2*5-10,12-14,29-30H,1-4,11H2,(H,28,33)(H,31,32)
InChI Key
WEJBWDKWIFHWDE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
包装
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46935-BULK-F:
46935-VAR-F:
46935-100MG-F:
46935-25MG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック