アッセイ
≥96.0% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
蛍光検出
λex 466 nm; λem 535 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
OC(=O)CCCCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C12H14N4O5/c17-10(18)4-2-1-3-7-13-8-5-6-9(16(19)20)12-11(8)14-21-15-12/h5-6,13H,1-4,7H2,(H,17,18)
InChI Key
DJFNQJJTTPMBIL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
72964-100MG:
72964-500MG:
72964-BULK:
72964-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.