Merck
T81108
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリオキサン
≥99%
別名:
sym.-トリオキサン, トリオキシメチレン, メタホルムアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3
CAS番号:
分子量:
90.08
Beilstein:
102769
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
自己発火温度
777 °F
expl. lim.
29 %
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES記法
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChI Key
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,3,5-トリオキサンは、無水ホルムアルデヒドの原料として幅広く使用されています。
以下の合成に使用できます:
  • ポリオキシメチレンおよび高分岐ポリエステル。
  • カリックス[4]レゾルシン、カリックス[6]レゾルシンおよびパラ-tert-ブチルカリックス[8]および[9]アレーンなどのカリックスアレーン。
  • (-)-モツポリン、(+)-サンディバーシホリド、(+)-リコナジンAおよび(-)-リコナジンBを含む様々な天然化合物。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T81108-25G:
T81108-2KG:
T81108-VAR:
T81108-5G:
T81108-500G:
T81108-100G:
T81108-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enantioselective synthesis of the protein phosphatase inhibitor (−)-motuporin.
Hu T and Panek JS.
Journal of the American Chemical Society, 124(38), 11368-11378 (2002)
Generation of orthorhombic polyoxymethylene in a cationic polymerization system of trioxane.
Iguchi M.
Polymer, 24(7), 915-920 (1983)
Cationic Copolymerization of 1, 3, 5-Trioxane with 1, 3-Dioxepane: A Comprehensive Approach to the Polyacetal Process.
Sharavanan K, et al.
Macromolecules, 42(22), 8702-8710 (2009)
Total synthesis of (+)-sundiversifolide.
Yokoe H, et al.
Organic Letters, 9(6), 969-971 (2007)
Calix[6]resorcinarenes: the first examples of [1 6] metacyclophanes derived from resorcinols.
Konishi H, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, (3), 309-310 (1995)