Merck
D134651
Sigma-Aldrich
ジメトキシメタン
ReagentPlus®, 99%
別名:
ホルムアルデヒドジメチルアセタール, メチラール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1697025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6.38 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
459 °F
expl. lim.
17.6 %
屈折率
n20/D 1.354 (lit.)
bp
41-42 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジメトキシメタン(DMM、メチラール)は、生分解性のジメチルアセタールです。ホルムアルデヒドとメタノールの酸触媒縮合により合成できます。両親媒性で、粘度、表面張力、沸点が低い性質を備えています。可燃性で揮発性が高く、溶解力の高い溶剤です。DMMは、酸素含有量が高く、ディーゼルおよびガソリンの燃焼特性を増強させるため、有望な代替燃料および燃料添加剤と見なされています。その熱拡散率は、光音響法によって測定されています。電子回折法によるDMM分子構造解析から、ゴーシュゴーシュ立体配座を有するC 2 対称性が示されています。
アプリケーション
ジメトキシメタン(ホルムアルデヒドジメチルアセタール)は、メトキシメチル(MOM)エーテルの合成に使用できます。また、微孔性ポリマーを形成する外部架橋剤として使用することもできます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D134651-18L:4548173948386
D134651-2L:
D134651-100ML:4548173948379
D134651-1L:4548173948393
D134651-5ML:
D134651-BULK:
D134651-VAR:
D134651-2.5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The molecular structure of dimethoxymethane.
Astrup EE.
Acta Chemica Scandinavica, 27(9), 3271-3276 (1973)
A photoacoustic study on Dimethoxymethane.
Bama GK and Ramachandran K.
AIP Conference Proceedings, 1004, 191-191 (2008)
Scandium trifluoromethanesulfonate as a recyclable catalyst for efficient methoxymethylation of alcohols.
Karimi B and Ma'mani L.
Tetrahedron Letters, 44(32), 6051-6053 (2003)
Highly efficient and selective methoxymethylation of alcohols and phenols catalyzed by high-valent tin (IV) porphyrin.
Gharaati S, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 363(9), 1995-2000 (2010)
A new strategy to microporous polymers: knitting rigid aromatic building blocks by external cross-linker.
Li B, et al.
Macromolecules, 44(8), 2410-2414 (2011)