Merck
357480
Sigma-Aldrich
2-メトキシエトキシメチルクロリド
technical grade
別名:
β-メトキシエトキシメチルクロリド, MEMクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2OCH2Cl
CAS番号:
分子量:
124.57
Beilstein:
1900576
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
50-52 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCOCCl
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-2-3-7-4-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
BIAAQBNMRITRDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
OH基保護試薬MEMエ-テルはさまざまな反応条件に対して安定であり、種々のOH保護基の共存下、非プロトン性の条件下で選択的に切断されます
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357480-VAR:
357480-5G:
357480-25G:
357480-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of oligoribonucleotides using the methoxyethoxymethyl group as the protecting groups of the base residues and the hydroxyl functions.
T Ito et al.
Nucleic acids symposium series, (15)(15), 89-92 (1984-01-01)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1011-1011 (1994)
Protection of uracil residue with methoxyethoxymethyl group.
T Ito et al.
Nucleic acids symposium series, (12)(12), 51-54 (1983-01-01)
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis (1991)