Merck
T72605
Sigma-Aldrich
トリメチルアセチルクロリド
99%
別名:
ピバロイルクロリド, トリメチルアセチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCOCl
CAS番号:
分子量:
120.58
Beilstein:
385668
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
36 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
InChI Key
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミン、Schiff塩基、ピロリジノンN-アシル化剤として、またアルコ-ル、ラクトン、糖O-アシル化剤として広く用いられています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T72605-5ML:4548173295527
T72605-250ML:
T72605-100ML:4548173295503
T72605-VAR:
T72605-500ML:4548173295510
T72605-BULK:
T72605-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D Becker et al.
Carbohydrate research, 248, 129-141 (1993-10-04)
A new method has been developed for preparation of partially pivaloylated saccharides in one step from readily available starting materials. These intermediates were used in the synthesis of disaccharides and a glucosteroid.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 72-72 (1993)
Journal of Carbohydrate Chemistry, 12, 841-841 (1993)
Tetrahedron, 49, 599-599 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1703-1703 (1994)