Merck
157422
Sigma-Aldrich
イソバレリルクロリド
98%
別名:
3-メチル酪酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COCl
CAS番号:
分子量:
120.58
Beilstein:
741910
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CC(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イソバレリルクロリドは、以下の合成に使用されます:
  • フラノディクチンAおよびB
  • テトラペプチドアミドである、S-ベンジル-L-システイニル-L-プロリル-L-ロイシルグリシンアミド
  • (+)-ブラストマイシノン
  • いくつかのサトウキビゾウムシの凝集フェロモンである、(R)-および(S)-2-メチル-4-オクタノール
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157422-BULK:
157422-100G:
157422-500G:
157422-VAR:
157422-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoaluminium induced ring-opening of epoxypyranosides. V. Formal total synthesis of antimycin A3 and synthesis of (+)-blastmycinone.
Inghardt T and Frejd T.
Tetrahedron, 47(32), 6483-6492 (1991)
Makoto Ogata et al.
Carbohydrate research, 345(2), 230-234 (2009-12-08)
A novel synthesis of furanodictines A [2-acetamido-3,6-anhydro-2-deoxy-5-O-isovaleryl-D-glucofuranose (1)] and B [2-acetamido-3,6-anhydro-2-deoxy-5-O-isovaleryl-D-mannofuranose (2)] is described starting from 2-acetamido-2-deoxy-D-glucose (GlcNAc). The synthetic protocol is based on deriving the epimeric bicyclic 3,6-anhydro sugars [2-acetamido-3,6-anhydro-2-deoxy-D-glucofuranose (4) and 2-acetamido-3,6-anhydro-2-deoxy-D-mannofuranose (5)] from GlcNAc. Reaction with borate
The Synthesis of the Tetrapeptide Amide S-Benzyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucylglycinamide
Ressler Cand Vincent du Vigneaud.
Journal of the American Chemical Society, 76(12), 3107-3109 (1954)
Enantioselective synthesis of (R)-and (S)-2-methyl-4-octanol, the male-produced aggregation pheromone of Curculionidae species.
Baraldi PT, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(6), 621-624 (2002)
Jessica L Wojtaszek et al.
Cell, 178(1), 152-159 (2019-06-11)
Intrinsic and acquired drug resistance and induction of secondary malignancies limit successful chemotherapy. Because mutagenic translesion synthesis (TLS) contributes to chemoresistance as well as treatment-induced mutations, targeting TLS is an attractive avenue for improving chemotherapeutics. However, development of small molecules with