Merck
P16753
Sigma-Aldrich
フェニルアセチルクロリド
98%
別名:
α-トルオイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2COCl
CAS番号:
分子量:
154.59
Beilstein:
742254
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5325 (lit.)
bp
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
VialininBの全合成において、基本的な前駆物質として塩化トルイルを使用します。 デンドリマーを調製するためのリンカーとして使用され、 様々な共役芳香族小分子の合成においても使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F
引火点(℃)
102 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P16753-100ML:
P16753-VAR:
P16753-100G:
P16753-BULK:
P16753-5ML:
P16753-500ML:
P16753-500G:
P16753-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiao-Yan Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 66(34), 8976-8982 (2018-08-11)
Five new resorcylic acid lactones (RALs) hispidulactones A-E (1, 4, 5, 8, and 9), a new natural product (2), and four known ones (3, 6, 7, and 10) with different ring systems were isolated from the desert plant endophytic fungus
A Light-Harvesting Array Composed of Porphyrins and Rigid Backbones.
Kozaki M, et al.
Organic Letters, 10(20), 4477-4480 (2008)
Expeditious synthesis of vialinin B, an extremely potent inhibitor of TNF-α production.
Ye Y Q, et al.
Organic Letters, 11(21), 5074-5077 (2009)
New electron-accepting π-conjugated polyquinoxalines with fluorene unit: synthesis and light-emitting properties.
Jung S H, et al.
Polym. Bull., 50(4), 251-258 (2003)
Solution-processable α, ω-distyryl oligothiophene semiconductors with enhanced environmental stability.
Mauldin C E, et al.
Chemistry of Materials, 21(9), 1927-1938 (2009)