Merck
249440
Sigma-Aldrich
ヒドロシンナモイルクロリド
98%
別名:
3-フェニルプロピオニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2CH2COCl
CAS番号:
分子量:
168.62
Beilstein:
742586
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
107 °C/11 mmHg (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
phenyl
SMILES記法
ClC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
InChI Key
MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過塩素酸テトラアルキルアンモニウムを含有するアセトニトリル中の水銀陰極でのヒドロシンナモイルクロリドの還元が、サイクリックボルタンメトリーによって測定されました
アプリケーション
ヒドロシンナモイルクロリドは以下の用途に用いられています。
  • 防汚剤(+)-マクララクトンAのエナンチオ選択的合成
  • ヒドロシンナモイル-ファルネシル-L-システインメチルエステルの合成
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249440-BULK:
249440-5G:
249440-10KG:
249440-25G:
249440-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Onovughode T Oboh et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 22(1), 51-62 (2008-02-15)
The C-terminal --COOH of prenylated proteins is methylated to --COOCH3. The --COOCH3 ester forms are hydrolyzed by prenylated methylated protein methyl esterase (PMPMEase) to the original acid forms. This is the only reversible step of the prenylation pathway. PMPMEase has
Richard J Duffy et al.
The Journal of organic chemistry, 74(13), 4772-4781 (2009-05-21)
A novel class of small spirocyclic heterocycles, spiroepoxy-beta-lactones (1,4-dioxaspiro[2.3]-hexan-5-ones), is described that exhibit a number of interesting reactivity patterns. These spiroheterocycles, including an optically active series, are readily synthesized by epoxidation of ketene dimers (4-alkylidene-2-oxetanones) available from homo- or heteroketene
Electrochemical reduction of phenylacetyl chloride and hydrocinnamoyl chloride at mercury cathodes in acetonitrile.
Mubarak MS, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 350(1), 205-216 (1993)
Abbas D Farahani et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 20(7), 972-983 (2019-02-21)
To investigate the role of the capping group in the solution and solid-state self-assembly of short peptide amphiphiles, dialanine and diphenylalanine have been linked via the N-terminus to a benzene (phenyl) and 3-naphthyl capping groups using three different methylene linkers;