Merck
A88476
Sigma-Aldrich
4-メトキシベンゾイルクロリド
99%
別名:
4-アニソイルクロリド, p-アニソイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
170.59
Beilstein:
471918
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
262-263 °C (lit.)
mp
22 °C (lit.)
密度
1.260 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-メトキシベンゾイルクロリドは、カルボン酸、アルコール、アミンと反応して、それぞれカルボン酸無水物、エステル、アミドを生成することができる、反応性アシル化剤の1つです。
4-メトキシベンゾイルクロリドはチオシアン酸カリウムと反応し、求核付加脱離機構によりイソチオシアン酸誘導体を生成します。
アプリケーション
  • 4-メトキシベンゾイルクロリドは、種々の複素環化合物を合成する可視光光触媒反応におけるラジカル前駆体として使用されます
  • アルケンのロジウム触媒ヒドロシリル化のための、アシルホスフィン配位子の合成に使用されます
  • 有機発光ダイオード(OLED)作製において、4-メトキシベンゾイルクロリド修飾したインジウムスズ酸化物(ITO)の陰極としての組み込みが報告されています
  • 4-メトキシベンゾイルクロリドから合成される1,3ジケトンは、種々のピラゾール誘導体のワンポット合成に使用されます
  • エキノシドAやサリノスポラミドAなどの生物活性化合物の全合成にも使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
A88476-BULK:
A88476-5G:
A88476-5KG:
A88476-VAR:
A88476-25G:
A88476-250G:
A88476-100G:
A88476-10KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of an acylphosphine ligand on the rhodium-catalyzed hydrosilylation of alkenes.
Li J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 855, 7-11 (2018)
Aroyl chlorides as novel acyl radical precursors via visible-light photoredox catalysis.
Xu S.M, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 4(7), 1331-1335 (2017)
The modification of self-assembled monolayer on indium tin oxide as cathode in inverted bottom-emitting organic light-emitting diodes.
Xiong T and Ma D
Journal of Applied Physics, 104(6), 064506-064506 (2008)
1, 3-Diketones from acid chlorides and ketones: a rapid and general one-pot synthesis of pyrazoles.
Heller ST and Natarajan SR
Organic Letters, 8(13), 2675-2678 (2006)
Total synthesis of echinoside A, a representative triterpene glycoside of sea cucumbers.
Yu B, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 129(26), 7756-7760 (2017)