Merck
249475
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド
97%
別名:
α,α,α-トリフルオロ-p-トルオイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4COCl
CAS番号:
分子量:
208.56
Beilstein:
391282
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
188-190 °C (lit.)
78-79 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7(13)5-1-3-6(4-2-5)8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride undergoes microwave-promoted Suzuki-type coupling reaction with phenylboronic acid to yield 4-(trifluoromethyl)benzophenone.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
249475-1G:
249475-BULK:
249475-25G:
249475-VAR:
249475-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave-promoted cross-coupling of acid chlorides with arylboronic acids: a convenient method for preparing aromatic ketones.
Polackova V, et al.
Tetrahedron, 62(50), 11675-11678 (2006)
Risa Iima et al.
AAPS PharmSciTech, 19(6), 2679-2686 (2018-06-27)
We developed carriers of a 19F magnetic resonance imaging (19F MRI) agent, capable of responding to the temperature difference for cancer diagnosis. The carriers were based on high melting point (mp) neutral lipids, namely, tripalmitin (TPT) and tristearin (TSR) and