Merck
222038
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzoyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3C6H4COCl
CAS番号:
分子量:
196.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5351 (lit.)
bp
155-156 °C/22 mmHg (lit.)
密度
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI Key
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
222038-25G:
222038-5G:
222038-VAR:
222038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pragliola S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200, 2338-2344 (1999)