アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5485 (lit.)
bp
86 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
Cc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
YHOYYHYBFSYOSQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
m-トルオイルクロリドはアミンの誘導体生成に有効な試薬です。
アプリケーション
m-トルオイルクロリドは、HPLCを使用して空気中の C1-C4脂肪族アミン濃度を測定するため、その分析に供する誘導体を調製する目的で使用されています。また、デニューダーサンプリングとHPLC-UVを用いて空気中のアンモニアを検出するために使用されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
122254-100G:
122254-BULK:
122254-5G:
122254-VAR:
122254-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of atmospheric ammonia as m-toluamide by denuder sampling and HPLC-UV detection.
Chromatographia, 28(1-2), 27-30 (1989)
Improved HPLC determination of aliphatic amines in air by diffusion and derivatization techniques.
Chromatographia, 29(3-4), 151-154 (1990)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR