Merck
924520
Sigma-Aldrich
4-メトキシベンジルクロリド
別名:
4-(クロロメチル)アニソール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2Cl
CAS番号:
分子量:
156.61
Beilstein:
606667
MDL番号:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
117-118 °C/14 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
MOHYOXXOKFQHDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
924520-BULK:
924520-VAR:
924520-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)