Merck
290564
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメチル)ベンジルブロミド
98%
別名:
α′-ブロモ-α,α,α-トリフルオロ-p-キシレン, 4-(ブロモメチル)ベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
239.03
Beilstein:
638980
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.484 (lit.)
bp
65-69 °C/5 mmHg (lit.)
mp
29-33 °C (lit.)
密度
1.546 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI Key
IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(トリフルオロメチル)ベンジルブロミドの振動特性が調べられています
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
290564-BULK:
290564-VAR:
290564-25G:
290564-1G:
290564-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Daniel K Weber et al.
eLife, 10 (2021-05-13)
Phospholamban (PLN) is a mini-membrane protein that directly controls the cardiac Ca2+-transport response to β-adrenergic stimulation, thus modulating cardiac output during the fight-or-flight response. In the sarcoplasmic reticulum membrane, PLN binds to the sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA), keeping this enzyme's
M Karnan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 116, 84-95 (2013-08-06)
In this work, the vibrational characteristics of 4-(trifluoromethyl) benzylbromide (TFMBB) have been investigated and both the experimental and theoretical vibrational data indicate the presence of functional groups in the title molecule. The density functional theoretical (DFT) computations were performed at
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A