Merck
270768
Sigma-Aldrich
4-tert-ブチルベンジルブロミド
97%
別名:
α-ブロモ-4-(tert-ブチル)トルエン, 1-ブロモメチル-4-tert-ブチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
227.14
Beilstein:
471674
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
93-94 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
8-12 °C (lit.)
密度
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI Key
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-tert-ブチルベンジルブロミドとヨウ化カリウムとの求核置換反応は、さまざまな界面活性剤を用いて水中油型マイクロエマルション中で実施されました
アプリケーション
4-tert-ブチルベンジルブロミドは、疎水性反応物質であり、充填されたメソ多孔性材料の粒子を連続撹拌し続けるために使用されました
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
270768-25G:
270768-5G:
270768-VAR:
270768-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tomasz Witula et al.
Journal of colloid and interface science, 310(2), 536-545 (2007-03-03)
Mesoporous materials have been investigated as auxiliary agents for organic synthesis comprising reactants with widely different solubility characteristics. The finely divided oxide material was immersed in an aqueous solution of a water-soluble reactant, potassium iodide, and the loaded particles were
Maria Häger et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(15), 6107-6115 (2004-07-14)
A nucleophilic substitution reaction between 4-tert-butylbenzyl bromide and potassium iodide has been performed in oil-in-water microemulsions based on various C12Em surfactants, i.e., dodecyl ethoxylate with m number of oxyethylene units. The reaction kinetics was compared with the kinetics of reactions