Merck
571474
Sigma-Aldrich
3,5-ジ-tert-ブチルベンジル ブロミド
97%
別名:
1-(ブロモメチル)-3,5-ビス(1,1-ジメチルエチル)ベンゼン, 1-ブロモメチル-3,5-ジ-tert-ブチルベンゼン, a-ブロモ-3,5-ジ-tert-ブチルトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H3CH2Br
CAS番号:
分子量:
283.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
官能基
bromo
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(CBr)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H23Br/c1-14(2,3)12-7-11(10-16)8-13(9-12)15(4,5)6/h7-9H,10H2,1-6H3
InChI Key
SNRYBGHMHAJTTM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 化学選択的トリフルオロメチル化
  • 2-N-アセチルグアニンのアラルキル化
  • 末端アルキンとのカップリング反応
  • 近赤外固相蛍光ナフトオキサジン色素の合成
以下の生物活性分子の合成に関与する反応剤です。
  • ステロイドスルファターゼインヒビター
  • カチオン性抗菌短鎖ペプチド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
571474-1G:
571474-BULK:
571474-5G:
571474-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)