Merck
152692
Sigma-Aldrich
4-ブロモベンゾトリフルオリド
99%
別名:
1-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)ベンゼン, 4-ブロモ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
225.01
Beilstein:
2045666
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
密度
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
XLQSXGGDTHANLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ブロモベンゾトリフルオリドは、鈴木-宮浦反応を用いて、パラダサイクルの触媒活性を研究するのに使用されました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
152692-BULK:
152692-100G:
152692-VAR:
152692-25G:
152692-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development of a fluorous, oxime-based palladacycle for microwave-promoted carbon?carbon coupling reactions in aqueous media.
Green Chemistry, 14(1), 77-80 (2012)
Xiao Yan et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(11), 6222-6230 (2020-03-05)
Unveiling the reaction mechanism is significant for developing high-performance catalysts. In this paper, a series of precisely controlled PdxM147-x (M = Cu, Pt, Au, Rh, Ru) dendrimer encapsulated nanoparticles (DENs) has been successfully synthesized. The mechanisms of PdxM147-x as catalysts