Merck
B58806
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンゾトリフルオリド
99%
別名:
2-ブロモ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
225.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B58806-BULK:
B58806-25G:
B58806-250G:
B58806-100G:
B58806-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)