Merck
547948
Sigma-Aldrich
α,α,α-トリフルオロトルエン
anhydrous, ≥99%
別名:
ベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CF3
CAS番号:
分子量:
146.11
Beilstein:
1906908
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99%
テクニック:
NMR: suitable
bp:
102 °C (lit.)
蒸気圧:
38.83 mmHg
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.04 (vs air)
蒸気圧
38.83 mmHg
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.001% water
water
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
α,α,α-トリフルオロトルエン(TFT)は、ジクロロメタンと関連溶媒で行われる反応の代替溶媒候補です。有機/フルオラスハイブリッド溶媒として、フルオラス合成にも応用されます。TFTはシクロペンテンによる光環化付加を受け、シアノ置換テトラシクロ[6.3.0.02,11.03,7]ウンデス-9-エンになります。TFTの核磁気共鳴スペクトルデータが報告されています。硫酸及びリン酸ラジカルとTFTの水相反応の二分子速度定数が、従来の閃光光分解によって測定されています。
アプリケーション
α,α,α-トリフルオロトルエンは、アルケンの銅触媒トリフルオロメチル化を 19F NMR分光測定する際の内部標準物質として使用されます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
547948-2L:
547948-12X100ML:
547948-BULK:
547948-1L:
547948-100ML:
547948-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction of sulfate and phosphate radicals with α,α,α-trifluorotoluene.
Rosso JA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 205-210 (1999)
α,α,α-Trifluorotoluene.
Ogawa A and Tsuchii K. <BR/>
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2006)
The meta photocycloaddition of benzonitrile and a,a,a-trifluorotoluene to cyclopentene.
Osselton EM and Cornelisse J.
Tetrahedron Letters, 26(4), 527-530 (1985)
Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols.
Liu X, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(27), 7100-7104 (2013)
Nuclear magnetic resonance spectral parameters of α,α,α-trifluorotoluene.
Kostelnik RJ, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 47(18), 3313-3318 (1969)