Merck
F6001
Sigma-Aldrich
フルオロベンゼン
99%
別名:
フッ化フェニル, モノフルオロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F
CAS番号:
分子量:
96.10
Beilstein:
1236623
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.31 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccccc1
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フルオロベンゼンは、一般的に合成化学用の溶媒として使用されます。また、ニッケル触媒によるクロスカップリング反応におけるフッ化アリール前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
F6001-BULK-A:
F6001-500G-A:
F6001-500G:
F6001-VAR-A:
F6001-5G-A:
F6001-100G-A:
F6001-INTR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nickel-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction of aryl fluorides.
Tobisu, Mamoru et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(48), 19505-19511 (2011)
Reactions of a cyclic rhodium carbenoid with aromatic compounds and vinyl ethers.
Pirrung, Michael C et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(7), 2112-2124 (1995)
Coordinatively unsaturated ruthenium phosphine half-sandwich complexes: Correlations to structure and reactivity.
Aneetha, Halikhedkar et al.
Organometallics, 21(24), 5334-5346 (2002)
Catalytic C- C bond formation through selective activation of C- F bonds.
Bohm, Volker PW et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(18), 3387-3389 (2001)
Fidel Ortega-Gavilán et al.
Food chemistry, 322, 126743-126743 (2020-04-14)
Sensory properties are critical characteristics that determine quality and can be evaluated by trained tasting panels. The panels function as multi-sensor measuring instrument and need the use of reference materials (RMs) for training. The homogeneity between units packaged from a