Merck
196851
Sigma-Aldrich
1,3,5-トリフルオロベンゼン
97%
別名:
sym-Trifluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3F3
CAS番号:
分子量:
132.08
Beilstein:
1906457
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
75-76 °C (lit.)
mp
−5.5 °C (lit.)
密度
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H3F3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI Key
JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3,5-トリフルオロベンゼンの回転ラマンスペクトルが、励起源としてシングルモードのアルゴンレーザーを使用し、高分解能下で研究されています。 ネマチック液晶中での1,3,5-トリフルオロベンゼンのプロトンおよびフッ素磁気共鳴スペクトルが解析されています
アプリケーション
1,3,5-トリフルオロベンゼンは、(-)-エピカテキンおよびその3-O-没食子酸塩の合成に使用されます
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
196851-VAR:
196851-BULK:
196851-100G:
196851-25G:
196851-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of the proton and fluorine magnetic resonance spectra of 1, 3, 5-trifluorobenzene dissolved in a nematic liquid crystal.
Yim CT and Gilson DFR.
Canadian Journal of Chemistry, 46(17), 2783-2786 (1968)
High resolution Raman spectroscopy of gases with laser sources. VI. The rotaitional spectra of 1, 3, 5-trifluorobenzene and hexafluorobenzene.
Schlupf J and Weber A.
Journal of Raman Spectroscopy, 1(1), 3-15 (1973)
Sven Stadlbauer et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(67), 8425-8427 (2012-07-14)
Concise synthesis of (-)-epicatechin and its 3-O-gallate is described, illustrating efficacy of the new strategy for catechin-class polyphenols based on assembly of lithiated fluorobenzene and epoxy alcohol followed by a pyran cyclization. 1,3,5-Trifluorobenzene serves as the A-ring equivalent for functionalization