Merck
P5301
Sigma-Aldrich
ペンタフルオロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6F5
CAS番号:
分子量:
168.06
Beilstein:
1911549
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
InChI Key
WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
P5301-5G:
P5301-25G:
P5301-BULK:
P5301-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Victoria A Sannikova et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(2), 505-516 (2018-12-20)
Magnetic field-affected reaction yield (MARY) spectroscopy is a spin chemistry technique for detecting short-lived radical ions. Having sensitivity to transient species with lifetimes as short as nanoseconds, MARY spectroscopy usually does not provide detailed information on their magnetic resonance parameters
Leila Hejazi et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(1), 91-99 (2014-12-03)
Mass spectrometric identification of compounds in chromatography can be obtained from molecular masses from soft ionization mass spectrometry techniques such as field ionization (FI) and fragmentation patterns from hard ionization techniques such as electron ionization (EI). Simultaneous detection by EI