Merck
D102008
Sigma-Aldrich
1,3-ジフルオロベンゼン
≥99%
別名:
1,3-Bisfluorobenzene, 1,3-ジフルオロベンゼン, 2,4-Difluorobenzene, m-Difluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F2
CAS番号:
分子量:
114.09
Beilstein:
1904537
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI Key
UEMGWPRHOOEKTA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D102008-10G:
D102008-BULK:
D102008-25G:
D102008-VAR:
D102008-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D Gala et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 81(12), 1199-1203 (1992-12-01)
Alpha-Hydroxyaryl ketones such as 2-hydroxypropiophenone and 1-(2,4-difluorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone, the key intermediates in the preparation of antifungal agents, decompose into oxidized, rearranged, and condensed products. These products were isolated and characterized. The possible mechanisms for the formation of the products are discussed.
Aujin Kim et al.
The Journal of organic chemistry, 71(5), 2170-2172 (2006-02-25)
A short, high-yielding synthesis of differentially substituted resorcinol derivatives has been developed that utilizes 1,3-difluorobenzene as the starting material and employs sequential nucleophilic aromatic substitution (S(N)Ar) reactions to generate desymmetrized products. The scope and limitations of the second S(N)Ar reaction