Merck
290165
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3,5-ジフルオロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3F2
CAS番号:
分子量:
192.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
密度
1.676 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(F)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI Key
JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-ブロモ-3,5-ジフルオロベンゼンは、4-ブロモ-2,6-ジフルオロ安息香酸の合成に使用されました
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290165-1G:
290165-100G:
290165-10G:
290165-VAR:
290165-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Regioselective ortho-lithiation of chloro and bromo substituted fluoroarenes.
Tetrahedron Letters, 37(36), 6551- 6554 (1996)