Merck
330841
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-1,2,3-トリフルオロベンゼン
99%
別名:
1-ブロモ-3,4,5-トリフルオロベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2F3
CAS番号:
分子量:
210.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
47-49 °C/60 mmHg (lit.)
密度
1.767 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(Br)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H
InChI Key
HKJCELUUIFFSIN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5-Bromo-1,2,3-trifluorobenzene was used in flow preparation of 4,4,5,5-tetramethyl-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330841-BULK:
330841-5G:
330841-1G:
330841-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
James A Newby et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(1), 263-271 (2013-12-18)
Conducting low-temperature organometallic reactions under continuous flow conditions offers the potential to more accurately control exotherms and thus provide more reproducible and scalable processes. Herein, progress towards this goal with regards to the lithium-halogen exchange/borylation reaction is reported. In addition