Merck
247979
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2,4,5-トリフルオロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H2F3
CAS番号:
分子量:
210.98
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
144 °C (lit.)
mp
−19 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.802 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1cc(F)c(Br)cc1F
InChI
1S/C6H2BrF3/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H
InChI Key
DVTULTINXNWGJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene undergoes Br-Mg-exchange reaction with i-PrMgBr in THF to yield organomagnesium compound.
アプリケーション
1-Bromo-2,4,5-trifluorobenzene has been used in the synthesis of:
  • 3-ethenyl, 3-ethynyl, 3-aryl and 3-cyclopropyl-2,4,5-trifluorobenzoic acids
  • 3-bromo-2,5,6-trifluorobenzoic acid and 2,4,5-trifluorobenzoic acid
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247979-5G:
247979-VAR:
247979-BULK:
247979-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
3-Ethenyl, 3-ethynyl, 3-aryl, and 3-cyclopropyl-2, 4, 5-trifluorobenzoic acids: Useful intermediate in the synthesis of quinolone antibacterials.
Turner WR and Suto MJ.
Tetrahedron Letters, 34(2), 281-284 (1993)
A dramatic solvent effect during aromatic halogen-metal exchanges. Different products from lithiation of polyfluorobromobenzenes in ether and tetrahydrofuran.
Bridges AJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 773-775 (1990)
Bromine-magnesium-exchange as a general tool for the preparation of polyfunctional aryl and heteroaryl magnesium-reagents.
Abarbri M, et al.
Tetrahedron Letters, 40(42), 281-284 (1999)
Chan Seok Oh et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(2), 642-648 (2018-10-20)
Blue thermally activated delayed fluorescent (TADF) devices with short excited-state lifetime, high reverse intersystem crossing rate, and low-efficiency roll-off were developed by managing the molecular structure of donor-acceptor-type blue emitters. Three isomers of blue TADF emitters with a diphenyltriazine acceptor