Merck
656984
Sigma-Aldrich
イソプロピルマグネシウムクロリド-塩化リチウム錯体 溶液
1.3 M in THF
別名:
Turbo Grignard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHMgCl · LiCl
分子量:
145.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
品質水準
100
200
濃度
1.3 M in THF
密度
0.951 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li]Cl.CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.2ClH.Li.Mg/c1-3-2;;;;/h3H,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChI Key
CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
選択的金属化用試薬
以下のことに使用されます:
  • 機能化非環状アルケニルマグネシウム試薬の調製/1,2-ジケトンの調製
  • 環状アルケニルおよびジエニルマグネシウム試薬の調製
  • 機能化トリアゼンの調製/カルバゾールの調製
  • 三置換ピリジンの部位選択的機能化
  • アミンの調製のための求電子アミノ化
  • マスクされたケトンおよびアルデヒド存在下での(容易に脱保護可能なシリル化シアノヒドリンを使用した)グリニャール試薬の調製
  • 硫黄-マグネシウム交換によるベンジリックグリニャール試薬の調製
  • 非保護芳香環および複素芳香環カルボン酸の I-Mg 交換による機能化
  • 非保護イミダゾールのI-Mg交換による機能化
  • ピリジンの生成
  • シクロペンテン誘導体の機能化
  • 2,3-機能化フラン、ベンゾフラン、およびチオフェンの調製
  • 置換シクロプロパンの立体選択的合成
非保護アリールカルボン酸上のマグネシウム-ハロゲン交換に作用するため、CH3MgCl/LiClと用いる試薬
包装
25 mLのSure/Sealボトルが、単回使用ボトルとして推奨されます。 繰り返し使用すると、製品の性能が低下することがあります。
法的情報
Albemarle US Incの製品
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
656984-4X10ML:
656984-BULK:
656984-20ML:
656984-100ML:4548173224800
656984-4X25ML:4548173305981
656984-2L:4548173912554
656984-VAR:
656984-800ML-PM:
656984-10ML:4548173224817
656984-800ML:4548173300207
656984-PZ:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Felix Kopp et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (20), 2075-2077 (2007-08-24)
The magnesiation of halogenated aromatic and heteroaromatic carboxylic acids is accomplished by their treatment with MeMgCl in the presence of LiCl and subsequent reaction with i-PrMgCl.LiCl; the resulting double-magnesiated species react with a variety of electrophiles in up to 97%
資料
Salt additives increase both the rate and the efficiency of the Mg-halogen exchange reaction. The most effective reagents are generated with R-MgCl (R = i-Pr, s-Butyl) and 1.0 equiv of LiCl.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.