Merck
703540
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-テトラメチルピペリジニルマグネシウム クロリド リチウム クロリド錯体 溶液
1.0 M in THF/toluene
別名:
TMPMgCl·LiCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18Cl2LiMgN
CAS番号:
分子量:
242.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF/toluene
20 % (w/w)
密度
0.96 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].[Cl-].CC1(C)CCCC(C)(C)N1[Mg]Cl
InChI
1S/C9H18N.2ClH.Li.Mg/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8;;;;/h5-7H2,1-4H3;2*1H;;/q-1;;;+1;+2/p-2
InChI Key
JHBZAAACZVPPRQ-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
2,2,6,6-テトラメチルピペリジニルマグネシウムクロリドリチウムクロリド錯体は、対応するGrignard試薬を調製するために、主に官能化アレーンおよびヘテロアレーンのマグネシウム化(magnesiation)に使用される非求核性Knochel-Hauser塩基です。これは、触媒移動重縮合を介したπ-共役ポリマーの合成における塩基としても使用できます。
包装
25 mL封印ボトルを、使い捨てボトルとして推奨します。 穿刺を繰り返すと、製品のパフォーマンスが低下するおそれがあります。
法的情報
Albemarle US Incの製品です。
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F
引火点(℃)
-15 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
703540-100ML:4548173295589
703540-VAR:
703540-4X25ML:4548173332833
703540-500ML:4548173341200
703540-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Conjugated Polymers with Repeated Sequences of Group 16 Heterocycles Synthesized through Catalyst-Transfer Polycondensation.
Tsai CH
Journal of the American Chemical Society, 138(21), 6798-6804 (2016)
Direct, regioselective N-alkylation of 1, 3-azoles.
Chen S
Organic Letters, 18(1), 16-19 (2015)
Hiroki Iguchi et al.
Scientific reports, 7, 39937-39937 (2017-01-07)
Processing and manipulation of highly conductive pristine graphene in large quantities are still major challenges in the practical application of graphene for electric device. In the present study, we report the liquid-phase exfoliation of graphite in toluene using well-defined poly(3-hexylthiophene)
Highly Functionalized Benzene Syntheses by Directed Mono or Multiple Magnesiations with TMPMgCl.LiCl.
Lin W
Organic Letters, 8(24), 5673-5676 (2006)
Scaleable preparation of functionalized organometallics via directed ortho metalation using Mg-and Zn-amide bases.
Wunderlich SH
Organic Process Research & Development, 14(2), 339-345 (2010)
資料
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.