Merck
735353
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-テトラメチルピペリジン
95%
別名:
2,2,6,6-テトラメチルピペリジンリチウム塩(1:1), LTMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18LiN
CAS番号:
分子量:
147.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
SMILES記法
[Li]N1C(C)(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C9H18N.Li/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8;/h5-7H2,1-4H3;/q-1;+1
InChI Key
ANYSGBYRTLOUPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リチウム2,2,6,6-テトラメチルピペリジドは強塩基であり、下記の用途で使用することができます:
  • 末端エポキシドからトランス-α-リチオ化エポキシドの中間体を経由したエナミンの合成
  • 1,3-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン、4,4-ジメチル-2-フェニル-2-オキサゾリン、1,4-ビス(トリフルオロメチル)ベンゼン、1,3-ジメトキシベンゼンなどのアレーンのオルトリチオ化。
  • ルイスドナー配位子のN,N,N′,N′-テトラメチルエチレンジアミン(TMEDA)と組み合わせて、メトキシ置換アレーンの脱プロトン的メタル化。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 2
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
735353-25G:
735353-VAR:
735353-BULK:
735353-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alkenes from terminal epoxides using lithium 2,2,6,6-tetramethylpiperidide and organolithiums or grignard reagents.
Hodgson DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(39), 12250-12251 (2004)
Deprotonative metalation of methoxy-substituted arenes using lithium 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidide: Experimental and computational study.
Akimoto G, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 83(21), 13498-13506 (2018)
Case for Lithium Tetramethylpiperidide-Mediated Ortholithiations: Reactivity and Mechanisms.
Mack KA and Collum DB
Journal of the American Chemical Society, 140(14), 4877-4883 (2018)
Martin-Louis Y Riu et al.
Science advances, 6(13), eaaz3168-eaaz3168 (2020-04-02)
This exploratory synthesis investigation was undertaken to determine the viability of replacing a single carbon vertex with another p-block element in a highly strained tetrahedrane molecule. Phosphorus was selected for this purpose because the stable molecular form of elemental phosphorus