Merck
225770
Sigma-Aldrich
リチウムビス(トリメチルシリル)アミド 溶液
1.0 M in THF
別名:
ヘキサメチルジシラザン リチウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]2NLi
CAS番号:
分子量:
167.33
Beilstein:
3567910
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in THF
密度
0.891 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リチウム ビス(トリメチルシリル)アミド(LHMDS)は、脱プロトン化反応や塩基触媒反応用の有機合成で広く使用されている非求核性強塩基です。一般に、ほとんどの非極性有機溶媒に可溶です。
アプリケーション
リチウムビス(トリメチルシリル)アミド溶液(THF中1.0 M)は、以下で塩基として使用できます:
  • ポリ(p-ベンズアミド)の合成における重合反応の触媒。
  • 環状ポリ(α-ペプトイド)およびα-(ジフルオロメチル)スチレンの合成。
  • 指向性アルドール縮合およびダルゼン縮合反応;アリールエステル誘導体のα-アリール化およびアリルアミノ化反応。
  • キネティックエノラートの生成。生成されるエノラートがナトリウムヘキサメチルジシラジド(NaHMDS)を用いて生成されたものより位置安定性が高いため、NaHMDSよりも優れています。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
25 mLのSure/Sealボトルが、単回使用ボトルとして推奨されます。 繰り返し使用すると、製品の性能が低下することがあります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
225770-18L-KL:
225770-2X2ML:4548173351803
225770-VAR:
225770-200L:4548173119250
225770-20L:
225770-1L:4548173119243
225770-18L-C:
225770-4X25ML:4548173306087
225770-4X10ML:4548173304298
225770-100L:4548173119212
225770-18L:4548173119236
225770-4X100ML:4548173336671
225770-PZ:
225770-8L:4548173119274
225770-800ML:4548173119267
225770-100G:
225770-BULK:
225770-100ML:4548173119229
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
? -(Difluoromethyl) styrene: improved approach to grams scale synthesis
Justyna WK,et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 179, 175-178 (2015)
Macromolecules, 39, 5347-5347 (2006)
Hexamethyldisilazane-mediated controlled polymerization of alpha-amino acid N-carboxyanhydrides.
Hua Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(46), 14114-14115 (2007-10-30)
Daniele Fabbri et al.
Environmental science & technology, 42(8), 2957-2963 (2008-05-24)
Using the pyrolysis-gas chromatography-mass spectrometry and off-line pyrolysis/silylation methods for lignites from three Miocene brown coal basins of Poland resulted in the characterization of many organic compounds, including dominant cellulose degradation products such as levoglucosan, 1,6-anhydro-beta-D-glucofuranose, and 1,4:3,6-dianhydroglucopyranose. Levoglucosan is
A Sebok et al.
Journal of chromatography. A, 1211(1-2), 104-112 (2008-10-14)
This paper presents a derivatization, mass fragmentation study relating to the most common six cholic acids, such as cholic, lithocholic, chenodeoxycholic, ursodeoxycholic, 3-hydroxy,7-ketocholanic and dehydrocholic acids, identified and quantified as pollutants in the aquatic environment at the first time. Derivatizations