Merck
242489
Sigma-Aldrich
ブロモアセトニトリル
97%
別名:
2-Bromoacetonitrile, Bromomethyl cyanide, Cyanomethyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CN
CAS番号:
分子量:
119.95
Beilstein:
956569
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/24 mmHg (lit.)
密度
1.722 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
BrCC#N
InChI
1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
InChI Key
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモアセトニトリルは有機化合物で、一般にシアノアルキル源として使用されます。 また、有機合成において、化学中間体やアルキル化剤としても使用されます。
アプリケーション
1-シアノメチル-1,1-ジメチルヒドラジニウムブロミドの合成に、ブロモアセトニトリルが使用されました
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242489-BULK:
242489-100G:4548173123110
242489-VAR:
242489-25G:4548173123127
242489-5G:4548173123134
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Carles Miró Sabaté et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(5), 1085-1095 (2012-03-03)
1,1-Dimethylhydrazine can be readily alkylated with bromoacetonitrile to form 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide ([(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)]Br, 1). The metathesis reaction of compound 1 led to the formation of a new family of energetic salts based on the [(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)](+) cation and nitrate (2), perchlorate (3)
The synthesis of three novel pendant armed macrocyclic ligands. The X-ray crystal structure of a cadmium complex derived from the first oxaazamacrocycle bearing two alkylated aromatic amine functions
Valencia L, et al.
Polyhedron, 20(26-27), 3091-3099 (2001)
Synthesis of 4-cyanoethylated benzoxazines by visible-light-promoted radical oxycyanomethylation of olefinic amides with bromoacetonitrile
Sun S, et al.
Tetrahedron Letters, 60(33), 150926-150926 (2019)