Merck
109681
Sigma-Aldrich
N-クロロコハク酸イミド
98%
別名:
1-クロロ-2,5-ピロリジンジオン, NCS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
133.53
Beilstein:
113915
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
eCl@ss:
39151413
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
solid
mp
148-150 °C (lit.)
官能基
imide
SMILES記法
ClN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI Key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-クロロスクシンイミド(NCS)は、塩素化剤および酸化剤です。これは位置選択性が高いため、1,3-ジクロロ-5,5-ジメチルヒダントイン(NDDH)やトリクロロイソシアヌル酸(TCCA)などの他の塩素化剤よりも効率的です。
本キットは以下のことに使用できます:
  • ジインデニル亜鉛剤である[Zn(ind)2(pic)2]5の1-クロロインデンへの変換。
  • トリプトファニルペプチド結合の選択的切断
  • 二相性条件下かつ塩化テトラブチルアンモニウム存在下で、2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシ(TEMPO)によって触媒される第一級アルコールのアルデヒドへの化学選択的酸化。
  • トリフェニルホスフィン存在下での第一級アミドおよびアルドキシムの対応するニトリルへの変換。
  • α塩化アシルの-塩素化。
  • ベンジルスルフィドのα-クロロスルフィドへの変換。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
109681-5G:
109681-BULK:
109681-VAR:
109681-500G:
109681-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chlorination of benzylic sulfides with N-chlorosuccinimide.
Tuleen D L and Marcum V C
The Journal of Organic Chemistry, 32(1), 204-206 (1967)
A rapid and facile conversion of primary amides and aldoximes to nitriles and ketoximes to amides with triphenylphosphine and N-chlorosuccinimide.
Iranpoor N, et al.
Synthetic Communications, 32(16), 2535-2541 (2002)
Efficient and highly selective oxidation of primary alcohols to aldehydes by N-chlorosuccinimide mediated by oxoammonium salts.
Einhorn J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(21), 7452-7454 (1996)
Fabio Vivarelli et al.
Scientific reports, 9(1), 11636-11636 (2019-08-14)
A large number of basic researches and observational studies suggested the cancer preventive activity of vitamin E, but large-scale human intervention trials have yielded disappointing results and actually showed a higher incidence of prostate cancer although the mechanisms underlying the
Gaelle Picarda et al.
Journal of virology, 93(16) (2019-05-31)
Cytomegalovirus (CMV) establishes a lifelong infection facilitated, in part, by circumventing immune defenses mediated by tumor necrosis factor (TNF)-family cytokines. An example of this is the mouse CMV (MCMV) m166 protein, which restricts expression of the TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)