組成
available chlorine, 68%
mp
132-134 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 0.21% at 25 °C(lit.)
carbon tetrachloride: freely soluble 12.5%(lit.)
chloroform: freely soluble 14%(lit.)
methylene chloride: freely soluble 30%(lit.)
benzene: freely soluble 9.2%(lit.)
chlorinated solvents: freely soluble at 25 °C(lit.)
SMILES記法
CC1(C)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
InChI
1S/C5H6Cl2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
InChI Key
KEQGZUUPPQEDPF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- シトシン塩基の塩素化反応
- α-クロロアセトフェノンの合成
- ウラゾールおよびビス-ウラゾールの対応するトリアゾリンジオンへの酸化のための効果的な酸化剤
- 三置換ピラゾリンのマイクロ波支援芳香環化
- 不斉クロロラクトン化のクロレニウム源
- 塩化アレーンスルホニル合成のための酸化的塩素化
- ハロケトン合成のための選択的ハロゲン化
- 塩素化反応
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
345.2 °F
引火点(℃)
174 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232807-5G:
232807-VAR:
232807-1KG:4548173927985
232807-250G:4548173927992
232807-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック