Merck
792454
Sigma-Aldrich
Palau′Chlor®
95%
別名:
2-クロロ-1,3-ビス(メトキシカルボニル)グアニジン, Baran CBMG試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8ClN3O4
分子量:
209.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
115-120 °C
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC(NC(OC)=O)=NCl)OC
InChI
1S/C5H8ClN3O4/c1-12-4(10)7-3(9-6)8-5(11)13-2/h1-2H3,(H2,7,8,9,10,11)
InChI Key
PCUVYBUDIWDLNI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Palau′Chlor®は、芳香族およびヘテロ芳香族基質の塩素化、ならびにカルボニル化合物のアルファ塩素化に有用な求電子試薬です。Palau′Chlor®は反応性と実用性を兼ね備えた空気安定性の流動性のある粉末であり、N-クロロスクシンイミドおよびtert-次亜塩素酸ブチルなどの従来の塩素化剤の優れた代替品となります。
詳細についてはProfessor Phil S. BaranのProfessor and Product Portalをご覧ください。
Palau’chlor:実用的で反応性のある塩素化試薬
法的情報
Palau′Chlor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
792454-BULK:
792454-100G:
792454-100MG:
792454-100MG-KC:
792454-1KG:
792454-VAR:
792454-1G:
792454-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Norihito Fukui et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(21), 6311-6314 (2015-04-01)
The chlorination of β-halo or β,β-dihaloporphyrins with 2-chloro-1,3-bis(methoxycarbonyl)guanidine (Palau'Chlor) proceeded selectively at the neighboring unsubstituted meso position to afford meso,β-dihalo or meso,β,β-trihaloporphyrins. Such oligohaloporphyrins are useful platforms for constructing more-elaborate porphyrin-based extended π systems. For example, meso-chloro-β,β-diiodoporphyrin participated in an efficient single-step
資料
Aryl chlorides are commonly used in cross-coupling reactions and can serve as key intermediates towards the synthesis of pharmaceutical drug candidates and natural products.
塩化アリールはクロスカップリング反応に利用される化合物であり、医薬品候補化合物や天然物の合成において重要な中間体です。
関連コンテンツ
Baran Group offers zinc-based reagents for versatile transformations in organic synthesis.