Merck
498270
Sigma-Aldrich
1-クロロ-N,N,2-トリメチル-1-プロペニルアミン
96%
別名:
Ghosez試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=C(Cl)N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
133.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)\C(Cl)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12ClN/c1-5(2)6(7)8(3)4/h1-4H3
InChI Key
GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-クロロ-N,N,2-トリメチル-1-プロペニルアミンは酸ハロゲン化試薬でありGhosezによって開発されました。この試薬は厳密に中性の条件下でカルボン酸を相当する塩素化物に変換することができます。この方法はcaloporoside、roseophilin、(-)-エンニアチンB, (±)-epimeloscineおよび(±)-meloscineの全合成に利用されました。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
80.0 °F - closed cup
引火点(℃)
26.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
498270-50ML:
498270-BULK:
498270-VAR:
498270-250ML:
498270-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?-Chloro enamines, reactive intermediates for synthesis: 1-Chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.
Haveaux B, et al.
Organic Syntheses, 59, 26-26 (1980)
Total synthesis of caloporoside.
Furstner A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 3072-3072 (1998)
H. Bohme and H. G. Viehe, Eds.
Adv. Org. Chem., 9, 421-421 (1976)
A short total synthesis of (?)-epimeloscine and (?)-meloscine enabled by a cascade radical annulation of a divinylcyclopropane.
Zhang H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(27), 10376-10378 (2011)
A total synthesis of the ammonium ionophore,(?)-enniatin B.
Hu D, et al.
Tetrahedron Letters, 53(32), 4077-4079 (2012)
資料
Fluoroamidinium salts advance acid halogenation with greater stability and no oxazolones conversion compared to chlorides.