Merck
375217
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン
97%
別名:
2,4-Dimethoxy-6-chloro-1,3,5-triazine, 2,4-Dimethoxy-6-chloro-s-triazine, 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine, 2-Chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 4,6-Dimethoxy-2-chloro-s-triazine, 6-Chloro-2,4-dimethoxy-s-triazine, CDMT, Chlorodimethoxytriazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6ClN3O2
CAS番号:
分子量:
175.57
Beilstein:
148988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
71-74 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
COc1nc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
InChI Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-クロロ-4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジンは安定でありながら反応性の高い、ペプチドカップリング剤です。ペプチド精製のための便利なカップリング試薬として報告されています。2-クロロ-4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジンの触媒するアミド生成反応について報告があります。2-クロロ-4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジンのキログラム単位での調製手順について報告があります。
アプリケーション
2-クロロ-4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジンは以下のような研究に用いられることがあります。
  • アフィニティー標識モジュラー法によるストレプトアビジンの特異的標識。
  • 2-ヒドロキシ-4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジンとの反応によるビス(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)エーテルの調製。
  • 様々な三級アミンとの反応を経由した 2-(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジニル)トリアルキルアンモニウム塩の調製。
  • THF 中 N-メチルモルフォリンとのカップリングを経由した 4-(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)-4-メチルモルフォリンクロリドの生成。
安定で反応性の高いペプチドカップリング剤です
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
375217-1G:
375217-VAR:
375217-BULK:
375217-25G:
375217-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An improved procedure for the large scale preparation of 2-chloro-4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazine.
Cronin JS, et al.
Synthetic Communications, 26(!8), 3491-3494 (1996)
2-Chloro-4, 6-dimethoxy-1, 3, 5-triazine. A new coupling reagent for peptide synthesis.
Kaminski ZJ.
Synthesis, 10, 917-920 (1987)
Synthesis, 917-917 (1987)
E Johanna L Stéen et al.
ACS nano, 14(1), 568-584 (2019-12-11)
Tumor targeting using agents with slow pharmacokinetics represents a major challenge in nuclear imaging and targeted radionuclide therapy as they most often result in low imaging contrast and high radiation dose to healthy tissue. To address this challenge, we developed
Munetaka Kunishima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 62(11), 1146-1150 (2014-11-05)
We studied the specific labeling of streptavidin using the modular method for affinity labeling (MoAL) that we developed based on a catalytic amide-forming reaction using 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine (CDMT) and a tertiary amine catalyst. The primary structures of avidin and streptavidin are